Principaux documents
APO427944610
Apollo Scientific Ltd
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carbaldehyde
1 G
558.10 CHF
Réf. du fournisseur: OR110926-1G
558.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
558.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR110926-1G
558.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8O2S/c9-4-7-3-6-5-10-2-1-8(6)11-7/h3-4H,1-2,5H2
Clé InChI
DONVCZPIYCTGFE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/67-dihydro-4h-thieno32-cpyran-2-carbaldehyde
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/67-dihydro-4h-thieno32-cpyran-2-carbaldehyde