APO415185048
Apollo Scientific Ltd
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Réf. du fournisseur: PC500239-250MG
79.60 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: PC500239-250MG
79.60 CHF
Iupac Name
2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3F5O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
Clé InChI
CVJDKSBPBBKDEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-3-trifluoromethylbenzoic-acid