APO414283271
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Réf. du fournisseur: OR110840-100MG
59.80 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: OR110840-100MG
59.80 CHF
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO4/c1-14-8(12)5-2-4(9)3-6(10-13)7(5)11/h2-3,10-11,13H,1H3
Clé InChI
CWTMTQAYKMEKSD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-hydroxyaminobenzoate