APO414282222
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Réf. du fournisseur: PC500187-1G
59.80 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: PC500187-1G
59.80 CHF
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H,9H2
Clé InChI
CRBGRCCXVAWOCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-nitroaniline