Principaux documents
APO414279125
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
500 MG
306.20 CHF
1 G
373.30 CHF
Réf. du fournisseur: OR110852-500MG
306.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
306.20 CHF
1 G
373.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.05
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR110852-500MG
306.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO3/c1-9(11-2)7(10)5-3-4-6(8)12-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
NHKPOSQRUUNONK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-n-methoxy-n-methyl-2-furamide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-n-methoxy-n-methyl-2-furamide