Documents
AOBH991045A8
AOBChem
5-Bromo-2-(ethylthio)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.1
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-pyrimidinyl ethyl sulfide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2S/c1-2-10-6-8-3-5(7)4-9-6/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
OBJMSKDZPPMOAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-ethylthio-pyrimidine-78895.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/78895.pdf