Documents
AOBH98B85BBE
AOBChem
(3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.15
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-(difluoromethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O2/c9-8(10)12-7-3-1-2-6(4-7)5-11/h1-4,8,11H,5H2
Clé InChI
BBDUCPSYPRGPGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-difluoromethoxy-phenyl-methanol-62774.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/62774.pdf