AOBH961DC4B7
AOBChem
(3-Bromo-2-fluoro-5-methylphenyl)(methyl)sulfane
Réf. du fournisseur: 51686-250MG
537.65 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 51686-250MG
537.65 CHF
Iupac Name
(3-bromo-2-fluoro-5-methylphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C8H8BrFS/c1-5-3-6(9)8(10)7(4-5)11-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
RBGYCOBAPVQFBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51686.pdf