AOBH961DC3AC
AOBChem
(2,5-Difluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
Réf. du fournisseur: 51401-250MG
306.17 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 51401-250MG
306.17 CHF
Iupac Name
(2,5-difluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H9BF2O2/c14-11-7-10(13(16)17)12(15)6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17H
Clé InChI
WCGLWALGVXFZGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51401.pdf