Principaux documents
AOBH961DC1C8
AOBChem
1-chloro-4-cyclopentylbenzene
250 MG
229.02 CHF
500 MG
301.28 CHF
1 G
398.03 CHF
Réf. du fournisseur: 47924-250MG
229.02 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
229.02 CHF
500 MG
301.28 CHF
1 G
398.03 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.68
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 47924-250MG
229.02 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-chloro-4-cyclopentylbenzene
Inchi Code
1S/C11H13Cl/c12-11-7-5-10(6-8-11)9-3-1-2-4-9/h5-9H,1-4H2
Clé InChI
XVNUHSLYUDNRPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-4-cyclopentylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47924.pdf