Principaux documents
AOBH961DC1BA
AOBChem
3-bromo-2-(1,3-dioxolan-2-yl)pyridine
500 MG
170.23 CHF
1 G
214.32 CHF
Réf. du fournisseur: 47501-500MG
170.23 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
170.23 CHF
1 G
214.32 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 47501-500MG
170.23 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-(1,3-dioxolan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c9-6-2-1-3-10-7(6)8-11-4-5-12-8/h1-3,8H,4-5H2
Clé InChI
HRZQYNVEQATAEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-1-3-dioxolan-2-yl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47501.pdf