Principaux documents
AOBH961DBFC6
AOBChem
2-Ethoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
250 MG
349.04 CHF
500 MG
472.74 CHF
1 G
638.08 CHF
5 G
2 124.93 CHF
Réf. du fournisseur: 31737-250MG
349.04 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
349.04 CHF
500 MG
472.74 CHF
1 G
638.08 CHF
5 G
2 124.93 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.98
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 31737-250MG
349.04 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-ethoxy-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BF3O4/c1-2-16-8-5-6(17-9(11,12)13)3-4-7(8)10(14)15/h3-5,14-15H,2H2,1H3
Clé InChI
NNNPPAHNTNNTRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-4-trifluoromethoxy-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31737.pdf