Principaux documents
AOBH9455128C
AOBChem
1-bromo-4-(cyclohexylmethyl)benzene
250 MG
355.16 CHF
500 MG
482.54 CHF
1 G
651.55 CHF
Réf. du fournisseur: 47238-250MG
355.16 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
355.16 CHF
500 MG
482.54 CHF
1 G
651.55 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 47238-250MG
355.16 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-4-(cyclohexylmethyl)benzene
Inchi Code
1S/C13H17Br/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h6-9,11H,1-5,10H2
Clé InChI
UTVUWNISUZIEJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-cyclohexylmethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47238.pdf