Principaux documents
AOBH945510B9
AOBChem
5-Bromo-2-chloroisonicotinoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.9
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-chloroisonicotinoyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2BrCl2NO/c7-4-2-10-5(8)1-3(4)6(9)11/h1-2H
Clé InChI
RVASMDWQSBZSBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloroisonicotinoyl-chloride.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38737.pdf