Principaux documents
AOBH7BADE73A
AOBChem
6-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridin-2-amine
1 G
154.31 CHF
5 G
400.48 CHF
10 G
638.08 CHF
Réf. du fournisseur: 38194-1G
154.31 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
154.31 CHF
5 G
400.48 CHF
10 G
638.08 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 38194-1G
154.31 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c1-8-6-7-9(2)14(8)11-5-3-4-10(12)13-11/h3-7H,1-2H3,(H2,12,13)
Clé InChI
FPGMVNIXMPMXMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-2-5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl-pyridin-2-amine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38194.pdf