Principaux documents
AOBH7BADDC84
AOBChem
Methyl 2,5-dimethoxy-4-methylbenzoate
250 MG
315.97 CHF
500 MG
426.20 CHF
1 G
573.17 CHF
Réf. du fournisseur: 36176-250MG
315.97 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
315.97 CHF
500 MG
426.20 CHF
1 G
573.17 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 36176-250MG
315.97 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2,5-dimethoxy-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-7-5-10(14-3)8(11(12)15-4)6-9(7)13-2/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
MTOCZIHFXOUKRT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-5-dimethoxy-4-methylbenzoate.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36176.pdf