Documents
AOBH7BADDB6A
AOBChem
3,4-Dichloro-2-methylfluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.02
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2-dichloro-4-fluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5Cl2F/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
BNDBNWZIQPVJGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-4-dichloro-2-methylfluorobenzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34915.pdf