Principaux documents
AOBH7BADDAF9
AOBChem
6-Bromo-3-chloro-2-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.49
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-2-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-12-8-5(4-11)6(9)2-3-7(8)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
ZZDUUVGGVMYAIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-3-chloro-2-methoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31261.pdf