Documents
AOBH7BADDA0E
AOBChem
tert-Butyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.12
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H12BrF3O3/c1-11(2,3)19-10(17)8-5-4-7(13)6-9(8)18-12(14,15)16/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
FRVBUGKUVZWXNR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/tert-butyl-4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzoate.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36344.pdf