Documents
AOBH3CD9F0F5
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-3-propoxyphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-propoxyphenol
Inchi Code
1S/C9H10BrFO2/c1-2-5-13-7-4-3-6(11)9(12)8(7)10/h3-4,12H,2,5H2,1H3
Clé InChI
YCENHQBDGXXSOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-fluoro-3-propoxyphenol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35548.pdf