Documents
AOBH3037667F
AOBChem
3-(5-Bromo-2-fluorophenyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.09
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(5-bromo-2-fluorophenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H7BrFN/c12-9-3-4-11(13)10(6-9)8-2-1-5-14-7-8/h1-7H
Clé InChI
QGACODVONZZZNW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-bromo-2-fluorophenyl-pyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27881.pdf