AOBH11E4FD64
AOBChem
1-Chloro-3-fluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
Réf. du fournisseur: 25163-5G
276.78 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 25163-5G
276.78 CHF
Iupac Name
1-chloro-3-fluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H8ClFO2/c1-11-5-12-8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
LCJNUPCCWIRBIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25163.pdf