AOBH11E4FD4C
AOBChem
Methyl 2,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Réf. du fournisseur: 23038-250MG
134.71 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 23038-250MG
134.71 CHF
Iupac Name
methyl 2,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-8(12)4-2-6(10)7(11)3-5(4)9/h2-3,11H,1H3
Clé InChI
SPHLVIQACXKCQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23038.pdf