Documents
AOBH042EEACC
AOBChem
5-Fluoro-2-(methoxymethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.17
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-(methoxymethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-12-6-13-9-3-2-8(10)4-7(9)5-11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
CPFRWWJCQBFSGQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-fluoro-2-methoxymethoxy-benzaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15087.pdf