Documents
AOBH03C54D25
AOBChem
5-Chloro-2-(propan-2-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.65
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-isopropylaniline
Inchi Code
1S/C9H12ClN/c1-6(2)8-4-3-7(10)5-9(8)11/h3-6H,11H2,1-2H3
Clé InChI
CCLXEGFPYVJSPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-propan-2-yl-aniline.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29333.pdf