Principaux documents
AOB979588581
AOBChem
4-Methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
250 MG
171.45 CHF
500 MG
219.22 CHF
1 G
282.90 CHF
5 G
858.54 CHF
Réf. du fournisseur: 33494-250MG
171.45 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
171.45 CHF
500 MG
219.22 CHF
1 G
282.90 CHF
5 G
858.54 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 33494-250MG
171.45 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6-7(5-12)2-3-9-8(6)4-10-11-9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
SHFIUYWLHGNYRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methyl-1h-indazole-5-carbaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33494.pdf