Principaux documents
AOB640097417
AOBChem
1-(5-Hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
250 MG
276.78 CHF
500 MG
369.86 CHF
1 G
493.56 CHF
Réf. du fournisseur: 30815-250MG
276.78 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
276.78 CHF
500 MG
369.86 CHF
1 G
493.56 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 30815-250MG
276.78 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(11)5-9(6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
NUSYYNLVUKHOQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/1-5-hydroxy-2-methylphenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30815.pdf