Principaux documents
AOB640097005
AOBChem
2-Bromo-3-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.99
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-pyridinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C12H17BBrNO3/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)8-6-9(16-5)10(14)15-7-8/h6-7H,1-5H3
Clé InChI
XONGSBLEDJXTHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-3-methoxypyridine-5-boronic-acid-pinacol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29463.pdf