Principaux documents
AOB640096317
AOBChem
2-Fluoro-5-phenylpyridine-3-carboxylic acid
250 MG
264.53 CHF
500 MG
352.72 CHF
1 G
470.29 CHF
5 G
1 527.25 CHF
Réf. du fournisseur: 26858-250MG
264.53 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
264.53 CHF
500 MG
352.72 CHF
1 G
470.29 CHF
5 G
1 527.25 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 26858-250MG
264.53 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-5-phenylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO2/c13-11-10(12(15)16)6-9(7-14-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,15,16)
Clé InChI
VWCVAVZUHKUAAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-phenylpyridine-3-carboxylic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26858.pdf