AOB640096309
AOBChem
4-Chloro-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Réf. du fournisseur: 26837-250MG
330.67 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 26837-250MG
330.67 CHF
Iupac Name
4-chloro-3-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H14BClFNO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)7-5-15-6-8(14)9(7)13/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
OTSFMNKAPYKDQM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26837.pdf