Principaux documents
AOB640095715
AOBChem
1-Bromo-2-fluoro-3-(diethylaminomethyl)benzene
500 MG
135.93 CHF
1 G
166.55 CHF
5 G
443.35 CHF
Réf. du fournisseur: 25427-500MG
135.93 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
500 MG
135.93 CHF
1 G
166.55 CHF
5 G
443.35 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 25427-500MG
135.93 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
N-(3-bromo-2-fluorobenzyl)-N-ethylethanamine
Inchi Code
1S/C11H15BrFN/c1-3-14(4-2)8-9-6-5-7-10(12)11(9)13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3
Clé InChI
HKTBOVMPELHPIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-fluoro-3-diethylaminomethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25427.pdf