Documents
AOB640095591
AOBChem
2-Fluoro-3-phenylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C11H8FN/c12-11-10(7-4-8-13-11)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Clé InChI
YSVOLINPRQFGOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-phenylpyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25075.pdf