AOB640095479
AOBChem
6-Fluoro-5-isopropoxynicotinic acid
Réf. du fournisseur: 24753-250MG
188.60 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 24753-250MG
188.60 CHF
Iupac Name
6-fluoro-5-isopropoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10FNO3/c1-5(2)14-7-3-6(9(12)13)4-11-8(7)10/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
IRGTVBKHERVLCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24753.pdf