Principaux documents
AOB640095301
AOBChem
4-Bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde
250 MG
298.83 CHF
500 MG
400.48 CHF
1 G
537.65 CHF
5 G
1 767.30 CHF
10 G
2 961.43 CHF
Réf. du fournisseur: 24403-250MG
298.83 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
298.83 CHF
500 MG
400.48 CHF
1 G
537.65 CHF
5 G
1 767.30 CHF
10 G
2 961.43 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.49
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 24403-250MG
298.83 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c1-5-2-7(9)8(10)3-6(5)4-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
KNXNOEQKERZPKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24403.pdf