Documents
AOB640095119
AOBChem
2,6-Dimethyl-4'-fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4'-fluoro-2,6-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H13FO/c1-10-7-12(9-17)8-11(2)15(10)13-3-5-14(16)6-4-13/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
FIFXGBJOPHNMJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethyl-4-fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23834.pdf