AOB640094746
AOBChem
2-Hydroxymethyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Réf. du fournisseur: 22539-250MG
182.48 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 22539-250MG
182.48 CHF
Iupac Name
2-(hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c10-8(11,12)6-2-1-5(4-13)7(3-6)9(14)15/h1-3,13-15H,4H2
Clé InChI
CNGXBTLEDCBQAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22539.pdf