Principaux documents
AOB640094203
AOBChem
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde oxime
500 MG
135.93 CHF
1 G
166.55 CHF
5 G
443.35 CHF
10 G
711.57 CHF
Réf. du fournisseur: 20409-500MG
135.93 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
135.93 CHF
1 G
166.55 CHF
5 G
443.35 CHF
10 G
711.57 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 20409-500MG
135.93 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5-methylbenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c1-6-2-7(5-10-11)4-8(9)3-6/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
PMPLWOGTANYTDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-methylbenzaldehyde-oxime.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20409.pdf