Documents
AOB640093085
AOBChem
6-Bromo-2,3-dimethoxyphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.06
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2,3-dimethoxyphenol
Inchi Code
1S/C8H9BrO3/c1-11-6-4-3-5(9)7(10)8(6)12-2/h3-4,10H,1-2H3
Clé InChI
GLFHKBHNESVSIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-2-3-dimethoxyphenol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16618.pdf