Documents
AOB640092540
AOBChem
5-Propylthiophene-2-boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.04
Numéro MDL:
Iupac Name
5-propyl-2-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H11BO2S/c1-2-3-6-4-5-7(11-6)8(9)10/h4-5,9-10H,2-3H2,1H3
Clé InChI
MIOBBTUIJGCBCF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-propylthiophene-2-boronic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14729.pdf