Principaux documents
AMBH9A9AD029
Ambeed, Inc.
H-Se-Phenyl-Sec-OH
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-3-(phenylselanyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO2Se/c10-8(9(11)12)6-13-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
PFLVUZBNZZOUSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71128-82-0.html
Synonym
(R)-2-Amino-3-(phenylselanyl)propanoic acid