Principaux documents
AMBH99C038FE
Ambeed, Inc.
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c6-8-5(10)3-9-2-1-7-4-9/h1-2,4H,3,6H2,(H,8,10)
Clé InChI
CNCNYKXWAPNJEP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56563-00-9.html