Principaux documents
AMBH996F28EC
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl 3-ethyl 5,5-difluoro-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-tert-butyl 3-ethyl 5,5-difluoro-4-oxo-1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19F2NO5/c1-5-20-10(18)8-6-16(7-13(14,15)9(8)17)11(19)21-12(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
AUERBRVZUVQZFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1356338-74-3.html