Principaux documents
AMBH990F7377
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.82
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BBrF4O2/c9-5-2-6(10)4(8(14)15)1-3(5)7(11,12)13/h1-2,14-15H
Clé InChI
PKNMTVAEKUCNKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1451393-15-9.html