Documents
AMBH990F607C
Ambeed, Inc.
Potassium (3-carbamoylphenyl)trifluoroborate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.04
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium [3-(aminocarbonyl)phenyl](trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H6BF3NO.K/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13;/h1-4H,(H2,12,13);/q-1;+1
Clé InChI
NDWKAOLWSYUGOE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1323952-09-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Certificats d'analyse (COA)