Documents
AMBH98C8E1CD
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-methylbenzo[d]oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-methyl-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c1-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
CLEOKTJHYLXEKQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3621-83-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3621-83-8.html