Principaux documents
AMBH98C8DCF9
Ambeed, Inc.
2-(3-Bromophenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.57
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(3-bromophenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12BrN.ClH/c1-9(2,11)7-4-3-5-8(10)6-7;/h3-6H,11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
UXGIUUWHZBFBAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/676135-18-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :