Principaux documents
AMBH9884D651
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-amino-3-(2-bromophenyl)propanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(2-bromophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2.ClH/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12;/h3-6,10H,2,7,13H2,1H3;1H
Clé InChI
XGMGCVVSKMQJDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/502841-89-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements