Principaux documents
AMBH9884C96E
Ambeed, Inc.
5-Hydroxy-1-naphthoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-hydroxy-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H8O3/c12-10-6-2-3-7-8(10)4-1-5-9(7)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
Clé InChI
NYYMNZLORMNCKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2437-16-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements