Principaux documents
AMBH9884C697
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinolin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-3-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)11-5-8(9)12/h1-5,12H
Clé InChI
BJEMWAKSVKPWBC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32435-61-3.html