Documents
AMBH9884C5DB
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.15
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c1-13-8(12)5-2-3-11-6(4-5)7(9)10/h2-4,7H,1H3
Clé InChI
FDVNQZVPNUJODO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1251844-44-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1251844-44-6.html